Få mere at vide
SKLB4771, MedChemExpress
Beskrivelse
SKLB4771 is a novel potent and selective Flt3 inhibitor with IC50 of 10 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SKLB4771 |
| CAS | 1370256-78-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H27N7O3S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | FLT3-IN-1 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (61.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=NN=C(SC2=C3C=CC(OCCCN4CCOCC4)=CC3=NC=N2)S1)NC5=CC=C(C)C=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 537.66 |
| Vis mere |