Få mere at vide
Skepinone-L, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492537
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492537 50 mg
16449027 5 mg
16446438 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16492537 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15300
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Skepinone-L (CBS3830) is a selective p38 mitogen-activated protein kinase inhibitor.
Skepinone-L (CBS3830) is a selective p38 mitogen-activated protein kinase inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Skepinone-L
CAS 1221485-83-1
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H21F2NO4
Mængde 50 mg
Synonym CBS3830
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (117.53 mM)
SMIL O=C1C2=CC(OC[C@@H](CO)O)=CC=C2CCC3=C1C=CC(NC4=CC=C(C=C4F)F)=C3
Molekylvægt (g/mol) 425.42
Formel vægt 425.42
Procent renhed 99.77%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation