Få mere at vide
SJG-136, MedChemExpress
Beskrivelse
SJG-136 is a DNA cross-linking agent, with an XL50 of 45 nM for pBR322 DNA. SJG-136 has potent antitumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SJG-136 |
| CAS | 232931-57-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H32N4O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | NSC-694501 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (59.88 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1N2[C@@H](CC(C2)=C)C=NC3=CC(OCCCOC4=C(OC)C=C(C(N(CC(C5)=C)[C@@H]5C=N6)=O)C6=C4)=C(OC)C=C31 |
| Molekylvægt (g/mol) | 556.61 |
| Vis mere |