Få mere at vide
SJ000291942, MedChemExpress
Beskrivelse
SJ000291942 is an activator of the canonical bone morphogenetic proteins (BMP) signaling pathway. BMPs are members of the transforming growth factor beta (TGFβ) family of secreted signaling molecules.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SJ000291942 |
| CAS | 425613-09-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H15FN2O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (471.25 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(F)C([N+]([O-])=O)=C1)COC2=CC=C(CC)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.3 |
| Formel vægt | 318.3 |
| Vis mere |