Få mere at vide
Sivelestat sodium, MedChemExpress
Beskrivelse
Sivelestat (EI546) sodium is a competitive inhibitor of human neutrophil elastase, with an IC50 of 44 nM and a Ki of 200 nM. Sivelestat (EI546) sodium has the potential for the study of acute lung injury/acute respiratory distress syndrome or disseminated intravascular coagulation in COVID-19.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sivelestat sodium |
| CAS | 150374-95-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H21N2NaO7S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | ONO5046-Na Sodium sivelestat EI546 sodium LY544349 sodium |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (219.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.19 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMIL | CC(C)(C)C(OC1=CC=C(S(=O)(NC2=CC=CC=C2C(NCC(O[Na])=O)=O)=O)C=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.44 |
| Vis mere |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?