Få mere at vide
Sitaxsentan sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495286
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495286 100 mg
16457117 5 mg
16434398 10 mg
16430717 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16495286 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY11103
MedChemExpress Sitaxsentan sodium (IPI 1040 sodium; TBC11251 sodium) is an orally active, highly selective antagonist of endothelin A receptors.
Sitaxsentan sodium (IPI 1040 sodium
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sitaxsentan sodium
CAS 210421-74-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H14ClN2NaO6S2
Mængde 100 mg
Synonym IPI 1040 sodiumTBC11251 sodium
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (209.69 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (209.69 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=C(SC=C1)C(CC2=C(C=C3OCOC3=C2)C)=O)(N([Na])C4=C(C(C)=NO4)Cl)=O
Molekylvægt (g/mol) 476.89
Formel vægt 476.89
Procent renhed 98.73%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation