missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Sitafloxacin sesquihydrat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 16524414

Sitafloxacin sesquihydrat, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 16524414 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 g
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.

Artikelnummer. 16524414

Brand: Thermo Scientific Acros 464370010

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.

Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 163253-35-8
Molekylær formel C38H42Cl2F4N6O9
Molekylvægt (g/mol) 873.68
InChI nøgle MPORYQCGWFQFLA-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn bis(7-{7-amino-5-azaspiro[2.4]heptan-5-yl}-8-chlor-6-fluor-1-(2-fluorcyclopropyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylsyre) trihydrat
SMIL O.O.O.NC1CN(CC11CC1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3F)C2=C1Cl)C(O)=O.NC1CN(CC11CC1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3F)C2=C1Cl)C(O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sitafloxacin sesquihydrate
Mængde 1 g
Formel vægt 436.84

Certifikater

Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.

3 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0411785 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/12/2023 Artikelnummer464372500,464370010
PartinummerA0444581 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/08/2023 Artikelnummer464372500,464370010
PartinummerA0441880 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/05/2022 Artikelnummer464372500,464370010

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Sitafloxacin sesquihydrat, Thermo Scientific Chemicals >

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.