Få mere at vide
Sitafloxacin sesquihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16534414 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16534414 250 mg
16524414 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16534414 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464372500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 163253-35-8
Molekylær formel C38H42Cl2F4N6O9
Molekylvægt (g/mol) 873.68
InChI nøgle MPORYQCGWFQFLA-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn bis(7-{7-amino-5-azaspiro[2.4]heptan-5-yl}-8-chlor-6-fluor-1-(2-fluorcyclopropyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylsyre) trihydrat
SMIL O.O.O.NC1CN(CC11CC1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3F)C2=C1Cl)C(O)=O.NC1CN(CC11CC1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3F)C2=C1Cl)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sitafloxacin sesquihydrate
Mængde 250 mg
Formel vægt 436.84
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sitafloxacin sesquihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sitafloxacin hydrate