missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SIRT5 inhibitor 1, MedChemExpress
Beskrivelse
SIRT5 inhibitor 1 is a potent Human Sirtuin 5 deacylase inhibitor, with an IC50 of 0.11 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SIRT5 inhibitor 1 |
| CAS | 2166487-21-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H39FN6O6S2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (185.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(N[C@@H](CCCCNC(NCCC(O)=O)=S)C(N[C@H](C(NC1CCC1)=O)CC2=CNC3=CC=CC=C23)=O)(C4=CC(F)=CC=C4)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 674.81 |
| Formel vægt | 674.81 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?