Få mere at vide
Gilson™ Enkeltkanal PIPETMANTM M
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16348147 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
1 til 10 ml
100 til 1200μ L
2 til 20 μL
20 til 200 μL
20 til 300 μL
5 til 100 μL
500 til 5000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
16348147 0,5 til 10 μL -
16358147 2 til 20 μL -
16368147 5 til 100 μL -
16378147 20 til 200 μL -
16388147 20 til 300 μL -
16398147 100 til 1200μ L -
16308157 500 til 5000μ L -
16318157 1 til 10 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16348147 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F81040
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Single Channel PIPETMANTM M er en BluetoothTM-aktiveret elektronisk pipet, der tilbyder nøjagtighed og præcision både i standard og gentagne pipetteringstilstande.
  • Tillader nøjagtig og præcis pipettering
  • Det motoriserede stempel giver mulighed for høj pipetteringsreproducerbarhed og nøjagtighed i alle tilstande
  • Tilknyttet TRACKMAN™ Forbundet og dens PipettePilot™ anvendelse, PIPETMAN™ M Connected reducerer risikoen for menneskelige fejl ved at overføre verificerbare pipetteringsparametre og kommandoer i pipetten
  • Øget funktionalitet
  • Den intuitive grænseflade har fem pipetteringstilstande til et stort antal applikationer: pipette, repetitive, mix, reverse og custom
  • Opret og overfør op til 10 brugerdefinerede protokoller fra PIPETMAN™ M Connected Software ind i din pipette
  • Bluetooth™ forbindelse muliggør kommunikation med TRACKMAN™ Forbundet og hjælper med at guide dig gennem din protokol og fortæller dig hvor, hvornår og hvor meget du skal pipettere med realtidsinteraktioner
  • Enkel og behagelig at bruge
  • Aspirer og dispenser med et enkelt klik på trykknappen og skub spidserne ud med lethed
  • Det lette og ergonomiske design ligger behageligt i din hånd for maksimal pipetteringskomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Universel
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Engangs Engangsbrug
Til brug med Pipettespids, TRACKMAN™ Forbundet
Materiale Polypropylen
Model- P10M BT
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetman M
Programmerbarhed Ja
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μL
Til brug med (udstyr) Pipette tips, TRACKMAN™ Forbundet
Mængde 1
garanti 1 år
Længde (engelsk) 12,75 tommer.
Længde (metrisk) 32.4 cm
Bredde (engelsk) 8 tommer
Højde (engelsk) 2,5 tommer
Højde (metrisk) 6.4 cm
Elektriske krav 3,7 V og 420 mAh (1,55 Wh)
Egnet til formålet Certificeret kvalitet