Få mere at vide
Sinensetin, MedChemExpress
Beskrivelse
Sinensetin is a methylated flavone found in certain citrus fruits.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sinensetin |
| CAS | 2306-27-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H20O7 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Pedalitin permethyl ether |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (268.55 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C13 |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.37 |
| Vis mere |