Få mere at vide
Silver diethyldithiocarbamate, ACS, Thermo Scientific™
Ring for pris
Kemiske identifikatorer
CAS 1470-61-7
Molekylær formel C5H10AgNS2
Molekylvægt (g/mol) 256.13
MDL nummer MFCD00004929
InChI nøgle NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
PubChem CID 3034078
IUPAC navn silver;N,N-diethylcarbamodithioate
SMIL CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
11381998
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
011898.09
10g
Ring for pris
10g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Ikke relevant
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
 Begrænset vare
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1470-61-7
256.13
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
3034078
CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
C5H10AgNS2
MFCD00004929
silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
silver;N,N-diethylcarbamodithioate
Spécification
Silver diethyldithiocarbamate
1470-61-7
MFCD00004929
It is soluble in water and pyridine.
CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
256.13
256.14
Odorless
Yellow to pale brown powder
For analysis ACS
C5H10AgNS2
silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
silver;N,N-diethylcarbamodithioate
3034078
ACS
Light sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 216-003-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.