Få mere at vide
Sølvdiethyldithiocarbamat, ACS
Artikelnummer. 11381998
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381998 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11381998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011898.09
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 1470-61-7 | C5H10AgNS2 | 256,13 g/mol
Sølvdiethyldithiocarbamat-klyngen spiller en nyttig rolle til aflejring af acanthit (Ag2S) tyndfilm, som anvendes i fotoelektrokemiske anvendelser. Sølvdiethyldithiocarbamatmembran bruges til at udvikle ionselektive elektroder til nitrationer. Den er nyttig i kolorimetrisk bestemmelse af arsen. Den fungerer som en kobberkelator og bruges til at kvantificere kobber i biologiske materialer ved hjælp af ESR. Den fungerer også som en hæmmer af superoxiddismutase, ascorbatoxidase og andre enzymer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1470-61-7
Molekylær formel C5H10AgNS2
Molekylvægt (g/mol) 256.13
MDL nummer MFCD00004929
InChI nøgle NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
PubChem CID 3034078
IUPAC navn silver;N,N-diethylcarbamodithioate
SMIL CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver diethyldithiocarbamate
Smeltepunkt 172°C to 175°C
Navn note For analysis ACS
Farve White
Fysisk form Powder
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation It is soluble in water and pyridine.
Formel vægt 256.14
Grad ACS
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Udseende Yellow to pale brown powder