Få mere at vide
Sølvkarbonat på Celite ,≈ 0,7 mmol Ag2CO3/g reagens, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11313427
Sølvkarbonat på Celite ,≈ 0,7 mmol Ag2CO3/g reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313427
75 mmol, 75µmol
Mængde:
15 mmol
75 mmol
Pakningsstørrelse:
15µmol
75µmol
Artikelnummer. 11313427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 018202.W9
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oxidationsmiddel til alkoholer, dioler/trioler, hydroquinoner og aminer
Sølvcarbonat bruges til fremstilling af sølvpulver. Det bruges i mikroelektronik. Sølvcarbonat bruges som reagens i organisk syntese. Det bruges i Fetizon-oxidation, sølvcarbonat på celite fungerer som et oxidationsmiddel til at danne lactoner fra dioler. Det bruges også til Koenigs-Knorr-glykosylering. Det anvendes også til at omdanne alkylbromider til alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-16-7
Molekylær formel CH2Ag2O3
Molekylvægt (g/mol) 277.76
MDL nummer MFCD00003403
InChI nøgle WIKQEUJFZPCFNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonic acid; silver, carbonic acid disilver
PubChem CID 25203940
IUPAC navn kulsyre; sølv
SMIL C(=O)(O)O.[Ag].[Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver carbonate on Celite
Navn note ∼0.7 mmole Ag2CO3/g reagent
Fysisk form Pulver
Mængde 75 mmol
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.03mg/ml at 20°C),dilute HNO3,ammonia and ammonium hydroxide. Insoluble in alcohol.
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sølvkarbonat på Celite ,≈ 0,7 mmol Ag2CO3/g reagens, Thermo Scientific Chemicals >