Få mere at vide
Sølvcarbonat på Celite, ≈0,7 mmole Ag2CO3/g reagens,
Description
Sølvcarbonat bruges til fremstilling af sølvpulver. Det bruges i mikroelektronik. Sølvcarbonat bruges som reagens i organisk syntese. Det bruges i Fetizon-oxidation, sølvcarbonat på celite fungerer som et oxidationsmiddel til at danne lactoner fra dioler. Det bruges også til Koenigs-Knorr-glykosylering. Det anvendes også til at omdanne alkylbromider til alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Silver carbonate on Celite |
| Navn note | ∼0,7 mmole Ag2CO3/g reagens |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 15 mmol |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (0,03 mg/ml ved 20 °C), fortynd HNO3, ammoniak og ammoniumhydroxid. Uopløseligt i alkohol. |