Få mere at vide
Thermo Scientific™ SilTite™ GC Kapillærsøjlekonnektor
Bruge SilTite GC-kapillærsøjlekonnektorer til smeltet silicakapillar-GC-søjler.
Brand: Thermo Scientific™ 290MU500
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ SilTite Kapillærsøjleforbindelser til smeltet silicakapillær GC-søjler. De er glasforet for inertitet og har en lav termisk masse.
Sæt to GC-kolonner sammenReparer ødelagte søjler
Tekniske data
Kapillærsøjleforbindelse | |
290 MU500 | |
0,45 til 0,53 mm | |
Kapillærsøjle af smeltet silica |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.