Få mere at vide
Thermo Scientific™ SilTite™ GC Kapillærsøjlekonnektor
Artikelnummer. p-4522167 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Kapillærsøjleforbindelse
Udskiftningssøjleforbindelsesmøtrikker
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,1 til 0,25 mm
0,1 til 0,53 mm
0,45 til 0,53 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10497514
Brand: Thermo Scientific™ 290MU498
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge SilTite GC-kapillærsøjlekonnektorer til smeltet silicakapillar-GC-søjler.
Bruge Thermo Scientific™ SilTite Kapillærsøjleforbindelser til smeltet silicakapillær GC-søjler. De er glasforet for inertitet og har en lav termisk masse.
Sæt to GC-kolonner sammen
Reparer ødelagte søjler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kapillærsøjleforbindelse
Oversigt 290 MU498
Diameter (metrisk) Indvendig 0,1 til 0,25 mm
Til brug med (udstyr) Kapillærsøjle af smeltet silica
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.