Få mere at vide
SGE™ SilTite™ Ferrule Startsæt Udskiftning Ferrule
Specielt designet ferrule og møtrik system udviklet specifikt til smeltet silica GC kolonner og GC/MS systemer
570.00 DKK
Tekniske data
Materiale | Metal |
---|---|
Til brug med (applikation) | Alle forbindelser |
Type | Ferrule |
Mængde | 10/Pk. |
Artikelnummer | Brand | Til brug med (udstyr) | Diameter (metrisk) indvendig | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Til brug med (udstyr) | Diameter (metrisk) indvendig | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
13477238
|
SGE™
073220 |
0,1 til 0,25 mm ID Kolonne | 0.4 mm |
570.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
13497238
|
SGE™
073221 |
0,32 mm ID Kolonne | 0.5 mm |
570.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10123554
|
SGE™
073222 |
0,53 mm ID Kolonne | 0.8 mm |
570.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Til brug med SGE SilTite Ferrule startsæt
- Unik 100% ikke-kontaminerende SilTite metal behøver ikke efterspændes efter brug
- Dann en stærk permanent lufttæt forsegling omkring kapillarsøjlen
- Ferrulbasen er flad for at danne en tæt lækagebestandig forsegling med MS-interface
- Ideel til højtryksanvendelser
- Maksimal temperatur: 500 °C (932 °F)
- Skal bruges med medfølgende SilTite møtrik
Tekniske data
Metal | |
Alle forbindelser | |
Ferrule | |
10/Pk. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SGE™ SilTite™ Ferrule Startsæt Udskiftning Ferrule