Få mere at vide
SGE™ SilTite™ Ferrule Startsæt Udskiftning Ferrule
Til brug med (udstyr):
0,1 til 0,25 mm ID Kolonne
0,32 mm ID Kolonne
0,53 mm ID Kolonne
Diameter (metrisk) indvendig:
0,4 mm
0,5 mm
0,8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Til brug med SGE SilTite Ferrule startsæt
- Unik 100% ikke-kontaminerende SilTite metal behøver ikke efterspændes efter brug
- Dann en stærk permanent lufttæt forsegling omkring kapillarsøjlen
- Ferrulbasen er flad for at danne en tæt lækagebestandig forsegling med MS-interface
- Ideel til højtryksanvendelser
- Maksimal temperatur: 500 °C (932 °F)
- Skal bruges med medfølgende SilTite møtrik
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ferrule |
| Til brug med (applikation) | Alle forbindelser |
| Til brug med (udstyr) | 0,1 til 0,25 mm ID Kolonne |
| Materiale | Metal |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) indvendig | 0,4 mm |