Få mere at vide
Bollé Safety Silium+ Platinum™ Smoke sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15588291 Shop alle Bollé Safety produkter
Artikelnummer. 15588291 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. SILPPSF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1086.30 DKK
    897.72 DKK / Pakke med 10
    Spare 188.58 DKK
    17% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bær en behagelig og ultralet polycarbonatmodel til applikationer, der kræver længere slid. SILIUM+ SILPPSF kombinerer stil, ergonomi og ydeevne. Den permanente PLATINUM belægning påføres begge overflader, hvilket gør dem ekstremt ridse- og tågebestandige
  • Ultralet stel til langvarig brug
  • Justerbar bro
  • Skridsikker bro
  • Lige, meget fleksible ergonomiske stænger
  • PLATINUM belægning
  • Omfattende synsindgang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Mekanisk risiko - Lav energipåvirkning - F; Mekanisk risiko- Højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer - T; Risici i forbindelse med stråling - UV-beskyttelse - EN 170 - (2-1.2, 2C-1.2); Risici for solstråling: EN 172
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Oversigt Tonet
Linsefarve Røg
Ramme farve Sort
Vægt (metrisk) 21 g
Linse materiale Polycarbonat