Få mere at vide
Bollé Safety Silium+ Platinum™ CSP sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15580984 Shop alle Bollé Safety produkter
Artikelnummer. 15580984 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. SILPCSP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.70 DKK
    89.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 19.93 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Bær en behagelig og ultralet polycarbonatmodel til applikationer, der kræver længere slid. SILIUM+ er et fremragende valg, der kombinerer stil, ergonomi og ydeevne. Den permanente PLATINUM belægning påføres begge overflader, hvilket gør dem ekstremt ridse- og tågebestandige.
  • Ultralet til langvarig brug
  • Ultra let stel
  • Justerbar bro
  • Skridsikker bro
  • Lige, meget fleksible ergonomiske stænger
  • PLATINUM belægning
  • Omfattende synsindgang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Mekanisk risiko - Lav energipåvirkning - F; Mekanisk risiko- Højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer - T; Risici i forbindelse med stråling - UV-beskyttelse - EN 170 - (2-1.2, 2C-1.2); Risici for solstråling: EN 172
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Ramme farve Sort
Linse materiale Polycarbonat