Få mere at vide
Bollé Safety Silium+ Platinum™ Klare sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15500994 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Klar
Artikelnummer.
15500994 Klar
1 options
Artikelnummer. 15500994 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. SILPPSI
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Komfortabel og ultralet til længerevarende brug.
  • Komfortabel, ultralet og ergonomisk designet.
  • Skridsikker, justerbar bro.
  • Lige, meget fleksible stænger.
  • Platinum™ belægning
  • Helhedssyn.
  • EN 166: Garanteret minimumsbestandighed af beskyttelsesbrillerne mod daglige risici, herunder tab af beskyttelsesbrillerne på jorden, ældning ved lyspåvirkning, udsættelse for varme eller korrosion osv.
  • EN 170, Risici i forbindelse med stråling - UV-beskyttelse: Beskyttelsen filtrerer ultraviolet stråling. Denne type beskyttelse anbefales især under aktiviteter, hvor kilden til ultraviolet stråling er fremherskende, såsom kviksølvdamplamper, aktiniske eller bakteriedræbende midler. Anvendelsesniveauer: 2-1.2, 2C-1.2 Linsefarve: Klar, blå, gul eller grøn. Tilføjelse af koden 'C' indikerer god farvegenkendelse af indehaveren.
  • Mekanisk risiko F - Lavenergipåvirkning: Lavenergipåvirkning, modstår en 6 mm, 0,86 g kugle ved 45 m/s.
  • Mekanisk risiko T- Partikler med lav hastighed ved ekstreme temperaturer: Bogstavet T, umiddelbart efter symbolet for mekanisk styrke, tillader brug for højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer.
  • Modstandsdygtighed over for overfladebeskadigelse af fine partikler K (EN166 option): Anti-ridsebelægningen, K, giver forbedret ridsecertificeret belægning.
  • Modstandsdygtighed over for dug N (EN166 option): Antidugbelægningen, N, er en certificeret antidugbehandling.
  • Platin™ belægning: Den nye eksklusive ridse- og tågebestandige belægning garanterer endnu mere sikkerhed, pålidelighed og komfort. Vaskbar (vand og sæbe), denne permanente belægning påført på begge sider af linsen gør den meget ridsefast og forsinker varigt udseendet af dug.
  • Optisk klasse: Klasse 1, kontinuerligt arbejde, slidt permanent.
  • CE, europæisk standard: Ramme mærket for at angive opfyldelse af CE-standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug, Slagfast, Ridsefast, UV-behandlet
Oversigt Model SILPPSI
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN166, EN170/2C-1.2, Mekanisk risiko F/T, Ridsefast K, Anti-dug N, Optisk klasse 1, CE
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Indendørs, beskyttelse, kontinuerligt slid
Inkluderer Mikrofiberpose
nr. pr. sag 240/Cs.
nr. pr. pakke 1
Vægt (metrisk) 22 g
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse EN170/2C-1.2