Få mere at vide
Silicon, plasma standard solution, Specpure™ Si 1000μg/mL
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Silicon plasma standard solution |
Navn note | Si 1000μg/mL |
Fysisk form | Væske |
Mængde | 50 mL |
Grad | Specpure™ |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
1562500 | Analysecertifikat | 22/05/2025 | 038717.AP,038717.AD,038717.AE |
1555559 | Analysecertifikat | 24/04/2025 | 038717.AP,038717.AD,038717.AE |
1555556 | Analysecertifikat | 24/04/2025 | 038717.AP,038717.AD,038717.AE |
1546374 | Analysecertifikat | 07/04/2025 | 038717.AP,038717.AD,038717.AE |
1543951 | Analysecertifikat | 17/03/2025 | 038717.AP,038717.AD,038717.AE |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.