Få mere at vide
Silicon, plasma standard solution, Specpure™ Si 1000μg/mL
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon plasma standard solution |
| Navn note | Si 1000μg/mL |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | Specpure™ |