Få mere at vide
Silicium(II)oxid, optisk kvalitet, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11463770
Silicium(II)oxid, optisk kvalitet, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463770
250 g, 250g
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11463770
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089430.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10097-28-6 | OSi | 44.084 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10097-28-6
Molekylær formel OSi
Molekylvægt (g/mol) 44.084
MDL nummer MFCD00151536
InChI nøgle LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilyleneVis mereVis mindre
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
IUPAC navn oxoniumylidynesilanid
SMIL [O+]#[Si-]
Tekniske data
Kogepunkt 1880°C
Kemisk navn eller materiale Silicon(II) oxide
Smeltepunkt >1702°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.8% (metals basis)
Formel vægt 44.09
Grad Optisk
Lugt Odorless
Tæthed 2.13
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerZ09K005 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/12/2024 Artikelnummer089430.30,089430.18
PartinummerK30Q054 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/12/2021 Artikelnummer089430.30,089430.18
PartinummerH16Q20 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer089430.30,089430.18
PartinummerT25F001 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer089430.30,089430.18
PartinummerG18N40 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer089430.30,089430.18
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Silicium(II)oxid, optisk kvalitet, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >