Få mere at vide
Silicium(II)oxid, optisk kvalitet, 99,8% (metalbasis)
Artikelnummer. 11473770
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473770 50 g 50g
11463770 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473770 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089430.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10097-28-6 | OSi | 44,084 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10097-28-6
Molekylær formel OSi
Molekylvægt (g/mol) 44.084
MDL nummer MFCD00151536
InChI nøgle LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
IUPAC navn oxoniumylidynesilanid
SMIL [O+]#[Si-]
Tekniske data
Kogepunkt 1880 °C
Kemisk navn eller materiale Silicon(II) oxide
Smeltepunkt >1702 °C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,8% (metalbasis)
Tæthed 2.13
Formel vægt 44.09
Grad Optisk