Få mere at vide
Bolle Safety Silex Sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 16431881 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Linsefarve:
Klar
Røg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve
16431881 Klar
16421881 Røg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16431881 Leverandør Bolle Safety Leverandørnr. SILEXPSI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Silex Sikkerhedsbriller tilbyder løsninger tilpasset forskellige krav, samtidig med at den optimale kvalitet bevares.
  • Ultra-wraparound ramme
  • PC/TPR co-injicerede brillestænger for større komfort
  • Panoramasynsfelt
  • FLEX 160° templer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, EN166 FT
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (metrisk) 30 g
Linse materiale Polycarbonat