Få mere at vide
Sildenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sildenafil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N6O4S/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29) |
| Formel vægt | 474.2049 |
| Procent renhed | >95% |