Få mere at vide
Sildenafil, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200100521
Encompass_Preferred
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. 16422417
Brand: Medchem Express HY1502550mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Sildenafil (UK-92480) is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with an IC50 of 5.22 nM.
Sildenafil (UK-92480) is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with an IC50 of 5.22 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sildenafil
CAS 139755-83-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H30N6O4S
Mængde 50 mg
Synonym UK-92480
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 29 mg/mL (61.11 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL O=C1C(N(C)N=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(C)CC4)=O)=CC=C3OCC)N1
Molekylvægt (g/mol) 474.58
Formel vægt 474.58
Procent renhed 99.63%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.