Få mere at vide
Sildenafil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471156
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16471156 200 mg -
16426626 100 mg -
16422417 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16471156 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Sildenafil (UK-92480) is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with an IC50 of 5.22 nM.
Sildenafil (UK-92480) is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with an IC50 of 5.22 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sildenafil
CAS 139755-83-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H30N6O4S
Mængde 200 mg
Synonym UK-92480
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 29 mg/mL (61.11 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL O=C1C(N(C)N=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(C)CC4)=O)=CC=C3OCC)N1
Molekylvægt (g/mol) 474.58
Formel vægt 474.58
Procent renhed 99.63%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation