missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sildenafil, MedChemExpress

Artikelnummer. 16422417
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16422417

Brand: Medchem Express HY1502550mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Sildenafil (UK-92480) is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with an IC50 of 5.22 nM.

Sildenafil (UK-92480) is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with an IC50 of 5.22 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sildenafil
CAS 139755-83-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H30N6O4S
Mængde 50 mg
Synonym UK-92480
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 29 mg/mL (61.11 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL O=C1C(N(C)N=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(C)CC4)=O)=CC=C3OCC)N1
Molekylvægt (g/mol) 474.58
Formel vægt 474.58
Procent renhed 99.63%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.