Få mere at vide
Sildenafil citrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481156
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16481156 200 mg
16436626 100 mg
16432417 50 mg
16421756 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16481156 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15025A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.
Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sildenafil citrate
CAS 171599-83-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H38N6O11S
Mængde 200 mg
Synonym UK-92480 citrate
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (75.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (3.00 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(N(C)N=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(C)CC4)=O)=CC=C3OCC)N1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molekylvægt (g/mol) 666.7
Formel vægt 666.7
Procent renhed 99.49%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation