Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Automatisk Burette Reserve Burette Tube Artikelnummer.: 10606331
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
BRAND™ SILBERBRAND Automatisk Burette Reserve Burette Tube
Artikelnummer. p-7164794 Shop alle Brand produkter
25 mL, Klar, Hver
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10606331
Brand: BRAND™ 23716
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
SILBERBRAND Spare Burette Tube er velegnet til brug med en automatisk burette.
  • Til brug med automatisk burette
  • Dr. Scilling mønster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Reserveburette f. aut.burette Schilling 25 ml, SILBERBRAND, Schellbach , Borosilikatglas 3,3, længde 380 mm
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Længde (metrisk) 380 mm
Til brug med (udstyr) Automatisk Burette
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Reserve Buret
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ SILBERBRAND Automatisk Burette Reserve Burette Tube >