Få mere at vide
Hirschmann™ Reserve Buretter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Beskrivelse
- For Schilling buretter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Længde (metrisk) | 330 mm |
| Til brug med (udstyr) | Schilling Titreringsenheder |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| Type | Automatisk Buret |