Få mere at vide
Gibco™ SILAC RPMI 1640 Flex Media, ingen glukose, ingen phenolrød
Beskrivelse
SILAC RPMI 1640 Medium er RPMI 1640 basalcellekulturmedium uden L-arginin, L-glutamin og L-lysin til brug under SILAC proteinmærkning med stabil isotopmærket lysin og/eller arginin. RPMI 1640 Medium er meget brugt til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i RPMI-1640 inkluderer HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytter og carcinomer. Vi tilbyder en række af Gibco™ RPMI 1640 modifikationer til en række applikationer. Find den rigtige modifikation ved hjælp af medievælgerværktøjet .
RPMI 1640 Medium er unik fra andre medier, fordi det indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 Medium indeholder biotin, vitamin B12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Derudover er vitaminerne inositol og cholin til stede i meget høje koncentrationer. RPMI 1640 Medium indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver RPMI 1640 Medium tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). SILAC proteinmærkningsforsøg bør udføres ved hjælp af Gibco™Dialyseret FBS . RPMI 1640 Medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,0 g/L), og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
SILAC RPMI 1640 Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
RPMI 1640 Medium er unik fra andre medier, fordi det indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 Medium indeholder biotin, vitamin B12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Derudover er vitaminerne inositol og cholin til stede i meget høje koncentrationer. RPMI 1640 Medium indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver RPMI 1640 Medium tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). SILAC proteinmærkningsforsøg bør udføres ved hjælp af Gibco™Dialyseret FBS . RPMI 1640 Medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,0 g/L), og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
SILAC RPMI 1640 Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Pattedyrceller |
| Form | Væske |
| Produkttype | RPMI 1640 |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glukose, Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat, Ingen arginin, Ingen lysin |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 500 ml |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (–2 °8 C) og beskyttes mod lys. Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato. |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.