Få mere at vide
Gibco™ SILAC DMEM Flex Media, ingen glukose, ingen phenolrød
Beskrivelse
SILAC DMEM Flex er ’Dulbeccos Modified Eagle Medium (DMEM) uden L-glutamin, L-lysin og L-arginin til brug under SILAC proteinmærkning med stabil isotopmærket lysin og/eller arginin. DMEM er et meget anvendt basalt medium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM inkluderer primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er og glatte muskelceller, såvel som cellelinjer såsom HeLa, 293, Cos-7 og PC-12. Vi tilbyder en række af Gibco™ DMEM-modifikationer til en række applikationer. Find den rigtige modifikation ved hjælp af medievælgerværktøjet . DMEM blev oprindeligt formuleret med lavt glucose (1 g/L) og natriumpyruvat, men bruges ofte med højere glucoseniveauer, med eller uden natriumpyruvat. SILAC DMEM Flex er blevet yderligere modificeret til ikke at indeholde lysin, arginin og glutamin. DMEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver DMEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). SILAC proteinmærkningsforsøg bør udføres ved hjælp af Gibco™Dialyseret FBS . DMEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L), så det kræver et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
SILAC DMEM Flex er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
SILAC DMEM Flex er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Pattedyrceller |
| Form | Væske |
| Produkttype | Dulbecco's Modified Eagle Medium |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glukose, Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat, Ingen arginin, Ingen lysin |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 500 ml |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (–2 °8 C) og beskyttes mod lys. Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato. |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.