Få mere at vide
Gibco™ SILAC Avanceret DMEM/F-12 Flex Media, ingen glukose, ingen phenolrød
Artikelnummer. 15396278 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
15396278 500 ml
1 options
Artikelnummer. 15396278 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A2494301
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
SILAC Avanceret DMEM/F-12 Flex Media, ingen glukose, ingen phenolrød
SILAC Advanced DMEM/F-12 Flex er Advanced DMEM/F-12 uden L-arginin, L-glutamin og L-lysin til brug under SILAC proteinmærkning med stabil isotopmærket lysin og/eller arginin. Avanceret DMEM/F-12 er et meget anvendt basalt medium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller, hvilket reducerer FBS-kravene med 50-90% uden ændringer i væksthastighed eller morfologi. Når det suppleres med 1-2 % FBS, er Advanced DMEM/F-12 Flex i stand til at understøtte cellulær proliferation og maksimal celletæthed, der kan sammenlignes med den konventionelle basalformulering suppleret med 5-10 % FBS. Celler dyrket med succes i Advanced DMEM/F-12 uden tilpasning inkluderer Jurkat, WI-38, SP2, Vero og MRC-5. Vi tilbyder en række DMEM/F-12 modifikationer til en række applikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet . Advanced DMEM/F-12 er unik fra andre medier på grund af tilsætning af følgende ingredienser for at tillade serumreduktion: ethanolamin, glutathion, ascorbinsyre, insulin, transferrin, AlbuMAX™ I lipid-rigt bovint serumalbumin til cellekultur, og sporstofferne natriumselenit, ammoniummetavanadat, kobber(II)sulfat og mangan(II)chlorid. Avanceret DMEM/F-12 kræver typisk tilskud med 1-5 % føtalt bovint serum og 4 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ tillæg (valgfrit). SILAC proteinmærkningsforsøg bør udføres ved hjælp af Gibco™Dialyseret FBS . FBS-koncentrationen skal optimeres for hver cellelinje for at opnå maksimal serumreduktion. Avanceret DMEM/F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L), og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
SILAC Advanced DMEM/F-12 Flex er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Pattedyrceller
Form Væske
Produkttype Dulbecco's Modified Eagle Medium
Serum niveau Reduceret serum
Med tilsætningsstoffer Natriumpyruvat, Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA)
Uden tilsætningsstoffer Ingen glukose, Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen fenolrød
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (–2 °8 C) og beskyttes mod lys.
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato.
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.