Få mere at vide
Uvex™ Signaltaljefrakke 8960-Gul 100%PES
Det afgørende er, at alle kan ses på trods af den dårlige sigtbarhed. Det synlige tøj fra uvex beskyttelse flash kollektion bruger lyse reflekterende strimler. Og selvfølgelig kan cargobukserne og softshelljakkerne med deres optimale pasform også ses i dagslys
Brand: Uvex™ 8937312
121.70 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Materiale: 100% polyester / mesh Sikkerhedsvest af polyester / mesh med plads til logofastgørelse.
- Velcro fastgørelse, 2 rundtgående reflekterende striber i torsoområdet, reflekterende strimler over skuldrene for bedre synlighed i bøjet position, kantkanter, logopåføring muligt (position: ryg)
- Certificeret i henhold til EN 20471 X2
- Størrelse: M (50/52) - XXXL (66/68)
- Plejeanvisning: 40° C vaskbar, skånsom cyklus (maks. 25 vaske), klorering umulig, strygning umulig, kemisk rensning: P (maks. 20 rengøringscyklusser), tørretumbler umulig
Tekniske data
Hook and Loop | |
Gul | |
Polyester |
Vest med høj synlighed | |
X-Large | |
140 g/m² |