Få mere at vide
Uvex™ Signal Waist Coat 4 LG 7973-Yellow
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
Medium
X-Large
2X-stor
3X-Large
Beskrivelse
- Farve: advarsel gul / advarsel orange
- Materiale: 65% polyester, 35% spandex, ca.245 g/m²
- Aktiv beskyttelse ved vandret og lodret fiberoptisk system
- Velcro lukning til hurtig lukning af vesten i VT
- Med kontakt til at aktivere og skifte mellem 3 lystilstande
- Standarder: EN ISO 20471, klasse 1
- Bemærk: Venligst altid batteripakke
- Størrelser: M til 3XL Oversize-tillæg: fra størrelse XXL + 10 %
- Pleje: vask: 60° C, ikke klor, ikke egnet til tørretumbler, strygning 2 point
- Rengøring: P Størrelse: M til 3XL
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Hook and Loop |
| Produkttype | Vest med høj synlighed |
| Farve | Orange |
| Størrelse | 2X-stor |
| Materiale | Polyester mesh |
| Tykkelse (metrisk) | 140 g/m² |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Uvex™ Signal Waist Coat 4 LG 7973-Yellow >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion