Få mere at vide
Uvex™ Signal Waist Coat 4 LG 7973-Yellow
Artikelnummer. p-7231909 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
Medium
X-Large
2X-stor
3X-Large
Artikelnummer. 17240301
Brand: Uvex™ 1732410
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det afgørende er, at alle kan ses på trods af den dårlige sigtbarhed. Det synlige tøj fra uvex beskyttelse flash kollektion bruger lyse reflekterende strimler. Og selvfølgelig kan cargobukserne og softshelljakkerne med deres optimale pasform også ses i dagslys
  • Farve: advarsel gul / advarsel orange
  • Materiale: 65% polyester, 35% spandex, ca.245 g/m²
  • Aktiv beskyttelse ved vandret og lodret fiberoptisk system
  • Velcro lukning til hurtig lukning af vesten i VT
  • Med kontakt til at aktivere og skifte mellem 3 lystilstande
  • Standarder: EN ISO 20471, klasse 1
  • Bemærk: Venligst altid batteripakke
  • Størrelser: M til 3XL Oversize-tillæg: fra størrelse XXL + 10 %
  • Pleje: vask: 60° C, ikke klor, ikke egnet til tørretumbler, strygning 2 point
  • Rengøring: P Størrelse: M til 3XL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukketype Hook and Loop
Produkttype Vest med høj synlighed
Farve Orange
Størrelse Medium
Materiale Polyester mesh
Tykkelse (metrisk) 140 g/m²