Få mere at vide
Uvex™ Signal Waist Coat 4 LG 7973-Yellow
Det afgørende er, at alle kan ses på trods af den dårlige sigtbarhed. Det synlige tøj fra uvex beskyttelse flash kollektion bruger lyse reflekterende strimler. Og selvfølgelig kan cargobukserne og softshelljakkerne med deres optimale pasform også ses i dagslys
Brand: Uvex™ 1732412
529.42 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Farve: advarsel gul / advarsel orange
- Materiale: 65% polyester, 35% spandex, ca.245 g/m²
- Aktiv beskyttelse ved vandret og lodret fiberoptisk system
- Velcro lukning til hurtig lukning af vesten i VT
- Med kontakt til at aktivere og skifte mellem 3 lystilstande
- Standarder: EN ISO 20471, klasse 1
- Bemærk: Venligst altid batteripakke
- Størrelser: M til 3XL Oversize-tillæg: fra størrelse XXL + 10 %
- Pleje: vask: 60° C, ikke klor, ikke egnet til tørretumbler, strygning 2 point
- Rengøring: P Størrelse: M til 3XL
Tekniske data
Hook and Loop | |
Orange | |
Polyester mesh |
Vest med høj synlighed | |
X-Large | |
140 g/m² |