Få mere at vide
Cole-Parmer™ SHP-400 Series Premium Digital røreplade
SHP-400 Series Premium Digital Omrøring Kogeplade giver nøjagtig omrøring og opvarmning med en avanceret kontrolalgoritme.
Brand:  Cole-Parmer™ 04806-83
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16321776
  • 9670.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beschreibung
Beschreibung
  • Fuldfarve TFT-skærm viser indstillet og faktisk temperatur og hastighed samtidigt.
  • Pt100 temperatursonde giver prøvetemperaturkontrol.
  • Opret nemt enkelt- og flertrinsprogrammer for at spare tid.
  • Varmt advarselslampe blinker, når pladetemperaturen er over 50° C, selvom enheden er taget ud af stikkontakten.
  • Holdbart frontpanel modstår spild og kemikalier.
  • BioCote™ antimikrobiel beskyttelse er indbygget for et renere, mere hygiejnisk produkt.
  • Ideel til daglig brug af videnskabelige fagfolk og studerende Cole-Parmer digital omrøring Kogeplader tilbyder præcis omrøringshastighed og temperaturkontrol.
  • Kraftige magneter giver ensartede omrøringshastigheder til 2000 rpm og evnen til at blande store mængder op til 15 L.
  • Det enkle kropsdesign gør, at spild let kan afledes fra brugeren.
  • Front kontrolpanel modstår spild, og glasset er kemisk hærdet for ekstra modstandsdygtighed.
  • Derudover har enheder BioCote™ antimikrobiel beskyttelse, som reducerer tilstedeværelsen af lugt og pletter, der forårsager mikrober såsom bakterier, skimmelsvamp og svampe på produktoverfladen med op til 99,99 %.
  • Premium interface-modeller tilbyder en fuldfarve 4 tommer. TFT-skærm som samtidigt viser målindstillinger og den aktuelle temperatur og omrøringshastighed.
  • En avanceret kontrolalgoritme måler automatisk temperaturstigningshastigheden for at bedømme prøvernes kapacitet og art og optimerer derefter opvarmningshastigheden.
  • En hørbar alarm lyder, når den indstillede temperatur er nået.
  • Individuelle tids-, temperatur- og hastighedsprofiler kan oprettes og gemmes på enheden, hvilket giver mulighed for hurtig opsætning af komplicerede eksperimentelle procedurer.
  • Indbygget tilslutning gør det muligt for enheden at blive opdateret i marken, når nye firmwareversioner er tilgængelige.
  • For nøjagtig prøvetemperaturkontrol til inde± 1° C, tilslut den PTFE-belagte temperatursonde (medfølger) på bagsiden af enheden.
Spezifikation
Spezifikation
Keramisk
(2) 25 mm PTFE-belagte rørestave, PTFE-belagt temperatursonde og strømledning med stik
230 VAC, 50/60 Hz
11.813 tommer.
9.3 cm
3 tommer
18 cm
7 tommer
Omrøringsvarmeplader
1
50 til 2000 rpm
230 V
Hvidt pulverlakeret metal
Digital
6 x 6 tommer.
Stuetemperatur til 450° °C
50/60 Hz
30 cm
500 W
Firkant
15 L
White
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ SHP-400 Series Premium Digital røreplade > Plademateriale: keramik, kropsmateriale: hvidt pulverlakeret metal
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt