Få mere at vide
Cole-Parmer™ SHP-400 Series Premium Digital røreplade
Artikelnummer. 16351766
Topplademateriale:
Aluminium
Keramisk
Kropsmateriale:
Blåt pulverlakeret metal
Hvidt pulverlakeret metal
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16351766
Brand: Cole-Parmer™ 0480681
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SHP-400 Series Premium Digital Omrøring Kogeplade giver nøjagtig omrøring og opvarmning med en avanceret kontrolalgoritme.
  • Fuldfarve TFT-skærm viser indstillet og faktisk temperatur og hastighed samtidigt.
  • Pt100 temperatursonde giver prøvetemperaturkontrol.
  • Opret nemt enkelt- og flertrinsprogrammer for at spare tid.
  • Varmt advarselslampe blinker, når pladetemperaturen er over 50° C, selvom enheden er taget ud af stikkontakten.
  • Holdbart frontpanel modstår spild og kemikalier.
  • BioCote™ antimikrobiel beskyttelse er indbygget for et renere, mere hygiejnisk produkt.
  • Ideel til daglig brug af videnskabelige fagfolk og studerende Cole-Parmer digital omrøring Kogeplader tilbyder præcis omrøringshastighed og temperaturkontrol.
  • Kraftige magneter giver ensartede omrøringshastigheder til 2000 rpm og evnen til at blande store mængder op til 15 L.
  • Det enkle kropsdesign gør, at spild let kan afledes fra brugeren.
  • Front kontrolpanel modstår spild, og glasset er kemisk hærdet for ekstra modstandsdygtighed.
  • Derudover har enheder BioCote™ antimikrobiel beskyttelse, som reducerer tilstedeværelsen af lugt og pletter, der forårsager mikrober såsom bakterier, skimmelsvamp og svampe på produktoverfladen med op til 99,99 %.
  • Premium interface-modeller tilbyder en fuldfarve 4 tommer. TFT-skærm som samtidigt viser målindstillinger og den aktuelle temperatur og omrøringshastighed.
  • En avanceret kontrolalgoritme måler automatisk temperaturstigningshastigheden for at bedømme prøvernes kapacitet og art og optimerer derefter opvarmningshastigheden.
  • En hørbar alarm lyder, når den indstillede temperatur er nået.
  • Individuelle tids-, temperatur- og hastighedsprofiler kan oprettes og gemmes på enheden, hvilket giver mulighed for hurtig opsætning af komplicerede eksperimentelle procedurer.
  • Indbygget tilslutning gør det muligt for enheden at blive opdateret i marken, når nye firmwareversioner er tilgængelige.
  • For nøjagtig prøvetemperaturkontrol til inde± 1° C, tilslut den PTFE-belagte temperatursonde (medfølger) på bagsiden af enheden.
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 230 V
Inkluderer (2) 25 mm PTFE-belagte rørestave, PTFE-belagt temperatursonde og strømledning med stik
Kropsmateriale Blåt pulverlakeret metal
Elektriske krav 230 VAC, 50/60 Hz
Controller type Digital
Længde (engelsk) 11.813 tommer.
Størrelse 6 x 6 tommer.
Højde (metrisk) 9.3 cm
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 450° °C
Højde (engelsk) 3 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 18 cm
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 7 tommer
Watt 500 W
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 15 L
Omrøringsområde 50 til 2000 rpm
Farve Blue