Få mere at vide
(-)-Shikiminsyre, 98%
Artikelnummer. 11361727
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361727 250 mg 250mg
11351727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04848.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 138-59-0 | C7H9O5- | 173,144 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138-59-0
Molekylær formel C7H9O5-
Molekylvægt (g/mol) 173.144
MDL nummer MFCD00066278
InChI nøgle JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-M
Synonym shikimic acid, shikimate, --shikimic acid, l-shikimic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, --shikimate, ccris 7681, unii-29ms2wi2nu, 3alpha,4alpha,5beta-trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
PubChem CID 7057976
ChEBI CHEBI:36208
IUPAC navn (3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohexen-1-carboxylat
SMIL C1C(C(C(C=C1C(=O)[O-])O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Shikimic acid
Smeltepunkt 184°C to 188°C
Lugt Odorless
Mængde 250 mg
Beilstein 4782717
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,8480
Optisk rotation −175° (c=2 in Water)
Formel vægt 174.16
Procent renhed 98%