Få mere at vide
Shikiminsyre,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11454351 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454351 5 g 5g
11444351 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454351 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215205805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5455.00 DKK
    5195.23 DKK / 5g
    Spare 259.77 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cellebiologi og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 138-59-0
Molekylær formel C7H9O5-
Molekylvægt (g/mol) 173.144
MDL nummer MFCD00066278
InChI nøgle JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-M
Synonym shikimic acid, shikimate, --shikimic acid, l-shikimic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, --shikimate, ccris 7681, unii-29ms2wi2nu, 3alpha,4alpha,5beta-trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
PubChem CID 7057976
ChEBI CHEBI:36208
IUPAC navn (3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohexen-1-carboxylat
SMIL C1C(C(C(C=C1C(=O)[O-])O)O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Shikimic acid
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 5 g
Formel vægt 174.2
Fysisk form Fast stof