Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Shikimic syre, 98%
Artikelnummer. 10533491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10533491 1 g Glasflaske 1g
10697924 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10533491 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 132700010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 138-59-0 | C7H10O5 | 174,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138-59-0
Molekylær formel C7H10O5
Molekylvægt (g/mol) 174.15
MDL nummer MFCD00066278
InChI nøgle JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-M
Synonym shikimic acid, shikimate, --shikimic acid, l-shikimic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, --shikimate, ccris 7681, unii-29ms2wi2nu, 3alpha,4alpha,5beta-trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
PubChem CID 7057976
ChEBI CHEBI:36208
IUPAC navn (3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohexen-1-carboxylat
SMIL C1C(C(C(C=C1C(=O)[O-])O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Shikimic acid
Smeltepunkt 185.0°C to 191.0°C
Farve Beige til hvid eller grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 10, 458
Merck Index 15, 8619
Specifik rotationstilstand − 180.00 (25.00°C c=4,H2O)
Specifik rotation − 180.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: 18g/100mL (20 c). Other solubilities: 2.25g/100mL abs.alcohol, 0.015g/100mL anhydr.ether, practically insoluble in chloroform, benzene and, petroleum ether
Formel vægt 174.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver