Få mere at vide
Thermo Scientific™ Skalhætteglas Artikelnummer.: 11588210
Thermo Scientific™ Skalhætteglas
Artikelnummer. 11588210
1 mL, Plug/Cap, Pakke med 1000
Volumen (metrisk):
250 μL
275μ L
0.90 mL
1 mL
1.25 mL
2 mL
2.4 mL
2.5 mL
3.75 mL
5.5 mL
Lukketype:
Conical Insert (Polyspring)
Konisk indsats (Polyspring )
Plug
Plug/Cap
Prop
Stik/hætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Farve:
Clear
Klar
Ravgul
Mængde:
100
100 Pk.
1000
1000 Pk.
200
200 Pk.
250 Pk.
500
500 Pk.
Discontinued
Udgået
Artikelnummer. 11588210
Brand: Thermo Scientific™ 8NPWP
Se alternative produkter
Skalhætteglas er et økonomisk valg til mange rutinemæssige HPLC-applikationer. De fås i mange størrelser og sælges som sæt med hætter for at sikre korrekt pasform og funktion.
Skalhætteglas er et økonomisk valg til mange rutinemæssige HPLC-applikationer. Disse halsløse hætteglas med indsatser sælges som sæt, inklusive polyethylen-push-in-hætter for at sikre korrekt pasform og funktion. Hætteglasudvalg omfatter klart glas, ravfarvet glas eller polypropylen. 8x35 mm hætteglas er designet specielt til Alcott Positive Displacement autosamplere. Vælg mellem Thermo Scientific™ National™ og Chromacol™ mærker.
  • Polyethylene SepCap with starburst center design eases syringe needle penetration
  • Convenient vial kits include equal quantities of vials and caps
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
  • Microsampling vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
Recommended for the following instruments:
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Waters™ (Wisp 96 respectively 48 Position Carousel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 8mm PE-Cap/Plug for 1mL Shell-Vial
Diameter (metrisk) åbning 8 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale Polyethylene
Volumen (metrisk) 1 mL
Lukningsmateriale Polyethylene
Lukketype Plug/Cap
Højde (metrisk) 9 mm
Type 8 mm PE-Cap/Plug
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Skalhætteglas >