Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 8 x 40 mm autosampler hætteglas, uden hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
0.7 mL
1 mL
Farve:
Klar
Neutral
Materiale:
Borosilikatglas
Polypropylen
Mængde:
1000 Pk.
500 Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Diameter: 8mm
- Højde: 40 mm
- Stop: Stik
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Til brug med (applikation) | For problemfri drift i de fleste autosamplere |
| Højde (engelsk) | 1,57 tommer. |
| Inkluderer | Kun hætteglas; Kasketter sælges separat. |
| Lukketype | Prop |
| Højde (metrisk) | 40 mm |
| Mængde | 500 Cs. |
| Vis mere |