Få mere at vide
Justrite Hylde til EN Skab 226-EN 2903, Solid
Ekstra hyldetilbehør til EN-skabe 226-EN. Valg af monterede eller udtrækkelige hylder i rustfrit stål eller epoxybelagt finish.
1105.00 DKK - 1300.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Hylde |
---|---|
Til brug med (udstyr) | EN Kabinet 226-EN 2903 |
Længde (metrisk) | 109 cm |
Hylde Type | Træk ud |
Bredde (metrisk) | 42 cm |
Artikelnummer | Brand | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
17742388
|
Justrite
JCBS120IS0 |
Rustfrit stål |
1300.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
17772388
|
Justrite
JCBS120VS0 |
Lysegrå |
1105.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
- Vælg mellem rustfrit stål eller epoxybelagte hylder
- Valg af monterede eller udtrækkelige hylder
Tekniske data
Hylde | |
109 cm | |
42 cm |
EN Kabinet 226-EN 2903 | |
Træk ud |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Justrite Hylde til EN Skab 226-EN 2903, Solid