Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Lige skarp/skarp dissekterende saks, standard, 4,5 tommer. (11,4 cm)
Epredia™ ShandonStraight Sharp/Sharp dissektionssakse fås i Premium og Standard kvaliteter.
Brand:  Epredia™ 728303
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15252888
  • 902.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Korrekt hærdet, hærdet og passiveret
  • Elektronisk poleret og renset for en finish af høj kvalitet
  • Mønstre, dimensioner og finish holdt til krævende standarder, hvilket producerer de fineste instrumenter til rådighed
  • Garanteret fri for fejl i materiale og udførelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Dissekere saks
Præmie
16.5 cm
Lige
6,5 tommer.
Sharp/Sharp
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Epredia™ Shandon™ Lige skarp/skarp dissekterende saks, standard, 4,5 tommer. (11,4 cm) > Lige, Skarp/Skarp, Premium; 6,5 tommer. (16,5 cm)